Learn More
Thermo Scientific™ Columnas para GC TraceGOLD™ TG-200MS
Resuelva compuestos que las fases de fenilo y ciano no pueden resolver con una columna para GC de bajo sangrado con una fase excepcionalmente inerte.
630.00€ - 1258.55€
Especificaciones
Fase estacionaria TraceGOLD™ TG-200 MS
Tipo USP G6
Temperatura máxima 320/340 °C
Polaridad Polaridad media
Ver más especificaciones
Productos 7
Código de producto Marca Diámetro (métrico) Longitud (métrico) Grosor de película Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Diámetro (métrico) Longitud (métrico) Grosor de película Precio Cantidad y disponibilidad  
15810900
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
26084-1550
0,32 mm 60 m 0,25 μm
1258.55€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 26-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
10734647
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
26084-1420
0,25 mm 30 m 0,25 µm
692.77€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 20-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
10524875
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
26084-1430
0,32 mm 30 m 0,25 µm
762.45€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 23-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
10504115
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
26084-2240
0,32 mm 30 m 0,5 µm
747.92€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 12-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
10016604
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
26084-2960
0,25 mm 30 m 1 µm
706.35€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
10743117
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
26084-2970
0,32 mm 30 m 1 µm
762.59€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 03-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
10628525
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
26084-2230
0,25 mm 30 m 0,5 µm Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Descripción
Descripción
Resuelva compuestos que no pueden resolver las fases de fenilo y ciano no pueden con la columna para GC Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-200MS. La columna TraceGOLD TG-200MS tiene una fase excepcionalmente inerte con selectividad y orden de elución optimizados para separaciones difíciles.
Diseñadas para ofrecer un rendimiento superior
  • Fase polar y fase sólida de trifluoropropilmetil polisiloxano para resolver los compuestos que las fases de fenilo y ciano no pueden resolver
  • Excelente estabilidad térmica y bajo sangrado
  • Adecuado para su uso con detectores sensibles, como detectores electroquímicos, detectores de fósforo de nitrógeno y espectrómetros de masas
  • Adecuado para su uso como columna para GC de confirmación
Aplicaciones:
  • Disolventes
  • Fluorocarbonos
  • Alcoholes y cetonas
  • Silanos
  • Glicoles
Un gran paso para el rendimiento de las columnas con bajos niveles de sangrado y una inercia superior
  • Esta columna estable y de bajo sangrado produce resultados uniformes. El bajo nivel de ruido del valor inicial permite mejorar los límites de detección con una mejor resolución de analitos de bajo nivel.
  • La minimización del sangrado de la columna prolonga su vida útil, lo que aumenta la productividad.
  • La reducción del sangrado de la columna aumenta la reproducibilidad de la fase estacionaria con el tiempo, lo que tiene como resultado una reproducibilidad superior entre lotes y ciclos.
  • La inercia superior garantiza unas formas de picos y una sensibilidad excelentes, sobre todo en el caso de los compuestos con un alto nivel de actividad o difíciles de analizar.
Recomendado para:
  • Disolventes
  • Fluorocarbonos
  • Alcoholes y cetonas
  • Silanos
  • Glicoles
  • Usos alternativos:
  • Herbicidas
  • Pesticidas organoclorados
  • Fenoles
  • Similar a:
  • Rtx™-200MS
  • DB-200
  • DB-210
Especificaciones
Especificaciones
TraceGOLD™ TG-200 MS
G6
320/340 °C
Polaridad media
Documentos
Product Certifications
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.