Learn More
Thermo Scientific™ Columnas para GC TraceGOLD TG-1MT Metal
Extienda los límites de sus análisis con estas columnas de metal no polares diseñadas para su uso a temperaturas elevadas.
Marca:  Thermo Scientific™ 26M99-4130
Detalles adicionales : Peso : 0.50000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12612745
  • 539.53€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 22-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Extienda los límites de sus análisis con las columnas para GC Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-1MT. Estas columnas de metal no polares le permiten trabajar a temperaturas de hasta 430 °C sin comprometer el rendimiento cuando se analizan compuestos muy activos y agresivos.
Diseñadas para ofrecer un rendimiento superior:
  • 100 % dimetilpolisiloxano no polar
  • Sangrado bajo para una relación señal-ruido, sensibilidad e integridad de espectrometría de masas óptimas
  • Estable a 430 °C
Aplicaciones:
  • Hidrocarburos
  • Impurezas de disolventes
  • Congéneres de bifenilos policlorados (PCB)
  • Mezclas de Aroclor
  • Destilación simulada
  • Drogas
  • Odorizantes de gas natural
  • Aceites esenciales
  • Pesticidas
Un gran paso para el rendimiento con niveles reducidos de sangrado y una inercia superior:
  • La columna estable de bajo sangrado produce resultados uniformes.
  • El bajo ruido del valor inicial permite mejorar los límites de detección gracias a la mejor resolución de los analitos de bajo nivel. La minimización del sangrado de la columna prolonga su vida útil, lo que aumenta la productividad.
  • La reducción del sangrado de la columna aumenta la reproducibilidad de la fase estacionaria con el tiempo, lo que tiene como resultado una reproducibilidad superior entre lotes y ciclos.
  • La inercia superior garantiza unas formas de picos y una sensibilidad excelentes, sobre todo en el caso de los compuestos con un alto nivel de actividad o difíciles.
Recomendado para:
  • Hidrocarburos
  • Orgánicos de rango de gasolina (GRO)
  • Drogas
  • PCB
Usos alternativos:
  • Aromáticos clorados
  • Pesticidas organoclorados
  • Pesticidas organofosforados
  • Hidrocarburos aromáticos policíclicos (PAH)
  • Parafinas
  • Polywax
  • Piretroides
  • Compuestos semivolátiles
  • Xilenos
Similar a:
  • MXT™-1
  • DB-1
  • DB-1MS
  • HP-1
  • HP-1MS
  • Ultra-1
  • SPB™-1
  • Equity™-1
  • MDN-1
  • CP-Sil 5 CB
  • VF-1ms
  • ZB-1HT
Especificaciones
Especificaciones
0,53 mm
0,53 mm
TraceGOLD™ TG-1 MT
GC para una relación señal-ruido, sensibilidad e integridad MS óptimas, GC para hidrocarburos, GC para orgánicos de rango de gasolina (GRO), GC para drogas, GC para PCB
5 m
G2
TraceGOLD
Hasta 430 °C
0,1 µm
No Polar
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.