Learn More
TG-17MS 15M X 0.53MM X 0.25µM
Marke: Thermo Scientific 26089-1320
TG-17MS 15M X 0.53MM X 0.25µM
Weitere Details : Peso : 0.50000kg
Marke: Thermo Scientific 26089-1320
TG-17MS 15M X 0.53MM X 0.25µM
Weitere Details : Peso : 0.50000kg