Learn More
Fisherbrand™ Registrador de datos de un solo uso TraceableOne™ 40
Utilice el registrador desde el primer momento para hacer un seguimiento de las condiciones ambientales de los reactivos, muestras clínicas, vacunas, productos farmacéuticos y alimentos durante el transporte. El registrador de datos Fisherbrand™ TraceableOne™ 40 de un solo uso permite supervisar los materiales en cada paso del proceso.
Marca: Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 1.80000kg
Descripción
- El registrador genera un informe en PDF.
- Se descarga directamente en el PC.
- No se requiere software.
- Compact
- De un solo uso
- Los LED rojos y verdes intermitentes indican si el registrador está grabando datos, si ha dejado de grabar y si se ha disparado una alarma.
- Pulse el botón de inicio para comenzar a registrar datos de temperatura cruciales, 30 minutos de tiempo de retardo antes de que comience el registro.
Especificaciones
Registrador de datos de un solo uso | |
Sí | |
No software required, download data as PDF report | |
Certificado trazable calibrado por lote | |
Muestras de transporte refrigeradas | |
0,1 | |
8,89 cm |
Logging Interval of 6 minutes, logging duration of 60 days | |
Preprogrammed -20°C to -15°C | |
40/paq. | |
IP67 | |
±0,5 °C de -20 ° a 40°C, de lo contrario ±1 °C | |
De −30 °C a 70 °C | |
Alimentación por batería |