Learn More
Molecular Probes™ TRA-1-60 Alexa Fluor™ 555 Conjugate Kit for Live Cell Imaging
Kit de conjugado TRA-1-60 Alexa Fluor™ 555 para obtención de imágenes de células vivas
Marca:  Molecular Probes™ A24879
282.01 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
Código de producto. 15303346
  • 423.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 16-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Los kits Molecular Probes™ de obtención de imágenes en vivo de células madre pluripotentes humanas (PSC) son los únicos que permiten obtener las mejores imágenes de PSC humanas vivas en una sola caja. Este kit de conjugado TRA-1-60 Alexa Fluor™ 555 incluye un anticuerpo primario etiquetado de forma óptima unid a un medio de obtención de imágenes de fondo reducido (FluoroBrite™ DMEM) para la detección específica del etiquetador PSC TRA-1-60. Para la tinción celular fija de los marcadores PSC, recomendamos el kit de inmunocitoquímica de células madre pluripotentes de 4 marcadores.
El kit de conjugado TRA-1-60 Alexa Fluor™ 555 para obtención de imágenes de células vivas le permite:
  • Confirmar la expresión de un etiquetador clave de células madre pluripotentes mediante un anticuerpo óptimo conjugado con colorante
  • Mantener la salud celular y maximizar la señal de fluorescencia con el medio de obtención de imágenes FluoroBrite™ DMEM
  • Realizar la tinción de muestras de células vivas con confianza mediante reactivos que, según las pruebas, no contienen contaminantes comunes
    Confirme la expresión de un etiquetador clave PSC
    Gracias al alto rendimiento de los colorantes brillantes y fotoestables Alexa Fluor™, este kit permite la detección fiable de células vivas del etiquetador de superficie PSC TRA-1-60. Se ha demostrado que este conjugado de anticuerpos genera resultados de tinción óptimos cuando se utiliza con el medio de obtención de imágenes FluoroBrite™ DMEM.
    Preserve la salud celular y maximice la señal
    La tinción de células en el medio de obtención de imágenes FluoroBrite™ DMEM maximiza la salud celular y mejora la relación señal-ruido al obtener imágenes de fluorescencia de células vivas.
    Realice la tinción de muestras de células vivas con confianza
    A diferencia de la mayoría de los anticuerpos conjugados, los reactivos suministrados en este kit están esterilizados mediante filtración de 0,2 μm y se ha probado que no contienen contaminantes comunes.
    Ventajas
    El kit de conjugado TRA-1-60 Alexa Fluor™ 555 se escala con facilidad para adaptarse a cualquier formato de placa de cultivo, platillo o portaobjetos e incluye reactivos suficientes para teñir 50 muestras con un volumen de tinción de 200 μl. Además, incluye:
  • 200 μl de Alexa Fluor™ 555 de ratón antihumano TRA-1-60 (concentración 50x)
  • 500 ml de FluoroBrite™ DMEM
  • Especificaciones
    Especificaciones
    Alexa Fluor 555
    • 200 μl de ratón TRA-1-60 de ratón antihumano Alexa Fluor™ 555 (0,25 mg/ml) (almacenar de 2 °C a 8 °C)
    • 500 ml de FluoroBrite™ DMEM
    • Almacenar de 2 °C a 8 °C, proteger de la luz
    Kit de conjugado