Learn More
Grant Instruments™ TR-21-50: gradilla para tubos de ensayo de inclinación ajustable
Código de producto. 17483572
Click to view available options
Admite:
21 tubos de 50 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 17483572
Marca: Grant Instruments™ TR2150
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
TR-21-50: gradilla para tubos de ensayo de inclinación ajustable para tubos de 21 x 50 ml, para su uso con UP-169
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Admite 21 tubos de 50 mL