Learn More
TPPP3 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Especificaciones
Antígeno TPPP3
Concentración 0.21 mg/mL
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16824044
Ver documentos Detalles de la promoción
Proteintech
15057-1-AP-20UL
20 μL
140.00€
20 microlitros
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 17-04-2024
para ver el stock
16814044
Ver documentos Detalles de la promoción
Proteintech
15057-1-AP-150UL
150 μL
399.00€
150 microlitros
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 17-04-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
This antibody detects the 19-20 kDa TPPP3 in HeLa and PC-3 cells. The non-specific bands between 40 and 60 kDa were also occasionally observed.
TPPP3 binds tubulin and has microtubule bundling activity. TPPP3 may play a role in cell proliferation and mitosis.
Especificaciones
Especificaciones
TPPP3
Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Human, Mouse, Rat
Q5PPN5, Q9BW30, Q9CRB6
291966, 51673, 67971
TPPP3 Fusion Protein Ag7040
Primary
-20°C
TPPP3
0.21 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
CGI 38, p20, p25gamma, TPPP/p20, TPPP3
TPPP3
IgG
Antigen Affinity Chromatography