Learn More
Invitrogen™ ToxBLAzer™ DualScreen Kit
Kit ToxBLazer™ Dualscreen
1530.00€ - 32860.00€
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10624223
|
Invitrogen™
K1138 |
200 μg |
1530.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 14-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11504936
|
Invitrogen™
K1139 |
5mg |
32860.00€
5 miligramos |
Fecha estimada de envío: 10-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
El kit ToxBLazer™ Dualscreen proporciona la ventaja clave de combinar la lectura de genes radiométricos de la beta-lactamasa con una lectura de citotoxicidad en el mismo ensayo. Por lo tanto, el ToxBLASER™ Dualscreen produce una lectura de los indicadores que normalizan las respuestas celulares citotóxicas, algo necesario en las aplicaciones de cribaje que regulan la transcripción. El sustrato de ToxBLazer™ contiene tanto el sustrato LiveBLazer™-FRET B/G como un indicador de citotoxicidad patentado. Ambos compuestos permean fácilmente en la célula, donde las esterasas endógenas las convierten rápidamente en compuestos fluorescentes. Para detectar el indicador, se requiere de una actividad esterasa y una membrana celular intacta. La fluorescencia del indicador de citotoxicidad se muestra en rojo para garantizar la compatibilidad con las emisiones azules y verdes del sustrato LiveBLazer™-FRET B/G, lo que permite la detección de la actividad del gen indicador y de la citotoxicidad en la misma muestra de ensayo.Ventajas de los kits ToxBLazer™ Dualscreen:
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.