Learn More
Brady™ ToughBond™ B-483 Gloss Polyester Labels with an Aggressive Adhesive
For use in commercial/industrial applications. Brady B-483 gloss polyester labels with an aggressive adhesive is used for BMP71 printer.
Marca: Brady™ 115126
Detalles adicionales : Peso : 0.11250kg
Especificaciones
Homologado por UL, con aprobación CSA | |
Caucho, Permanente | |
Mate | |
Etiqueta de seguimiento de activos | |
Impresora BMP™71 | |
15,24 m x 12,7 mm (50 pies x 0,5 pulg.) | |
0,004 in |
Abrasión, productos químicos, corrosión, humedad, UV y resistente a inclemencias meteorológicas | |
Blanco | |
Poliéster (B-483) | |
ID de componentes, ID de equipos, códigos de barras, ID de paneles, ID de voz o datos, seguimiento de activos, placas de clasificación, ID de uso general | |
1 unidad | |
Ancho × Alto: 12,7 mm x 15,2m |