Learn More
Brady™ ToughBond™ B-422 Polyester BMP71 Printer Labels with Permanent Adhesive
For use in commercial/industrial applications. Brady B-422 polyester label are for use with BMP71 printer.
Marca:  Brady™ 104293
Detalles adicionales : Peso : 0.11160kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11529463
  • 48.27€ / 1 caja
Fecha de envío estimada
del proveedor 31-01-2019
Añadir a la cesta
Especificación
Especificación
Acrílico, Acrílico
Homologado por UL; con aprobación CSA
12.70 mm
ID de componentes, ID de equipos, códigos de barras, ID de paneles, ID de voz o datos, seguimiento de activos, placas de clasificación, ID de uso general
1
Continuous
-40 °C-100 °C
12.70 mm
Etiqueta de seguimiento de activos
Blanca
Productos químicos, corrosión, humedad, UV y resistente a inclemencias meteorológicas
Satinado
Impresora BMP71
15.24 m
Ancho × Alto: 12.7 mm × 15.2 m
0.102 mm
Poliéster (B-422)
1 roll
Videos