Learn More
Cole-Parmer™ Etiquetas grandes para impresoras láser Tough-Tags™
Eliminan la escritura repetitiva. Las etiquetas grandes para impresoras láser Tough-Tags ™ Cole Parmer™ llevan un revestimiento especial para aceptar la impresión láser.
Marca: Cole-Parmer™ 62205-70
125.87 EUR hasta el 2024-04-30
Use el código promocional "21673" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
Descripción
- Revestimiento superior para la aceptación sencilla de la impresión láser
- Resistente al calor
- Las láminas planas no se atascan en la impresora
- Dimensiones de la etiqueta (L × An): 32,5 x 7,14mm
Especificaciones
Esterilizable en autoclave | |
Blanco | |
Una | |
Tubos de 1,5 mL | |
85 | |
-80 °C | |
25 hojas/paquete | |
33 x 13 mm | |
13 mm |
Acrílico | |
Poliolefina | |
Lámina de etiqueta | |
5 | |
De un solo uso | |
2125/Paq. | |
Rectángulo | |
33 mm |