Learn More
Binder™ Serie MKF Cámaras de clima variable
Las cámaras de simulación medioambiental BINDER de la serie MKF resultan ideales para todos los ensayos de frío y calor en conformidad con la normativa de ensayos de temperatura y climatología convencionales según las normas DIN e IEC. La alta comodidad de uso y la amplia equipación de serie proporcionan ese valor añadido en el manejo.
22783.00€ - 38383.00€
Especificaciones
Pantalla TFT Touch
Frecuencia 50 Hz
Rango de temperatura (métrico) -40°C to +180°C
Voltaje 400 V
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Capacidad (métrico) Número de Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Capacidad (métrico) Número de Precio Cantidad y disponibilidad  
15933042 Ver documentos Binder™
9020-0207
115 L MKF115-400V 22783.00€
cada uno Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Consúltenos : 902 239 303 
Añadir a la cesta
15943042 Ver documentos Binder™
9020-0208
228 L MKF240-400V 29413.00€
cada uno Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Consúltenos : 902 239 303 
Añadir a la cesta
15953042 Ver documentos Binder™
9020-0210
734 L MKF720-400V 38383.00€
cada uno Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Consúltenos : 902 239 303 
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Rango de temperatura: desde -40 °C hasta 180 °C
  • Rango de humedad: desde 10 % hasta 98 % h.r.
  • Depósito de reserva de agua integrado 20 L
  • 4 contactos de conmutación sin voltaje
  • Tecnología de cámara de precalentamiento APT.line™
  • Protección contra rocío programable para las muestras
  • Ventana de visión calefactada con iluminación interior por LED
  • Control de humedad con sensor de humedad capacitivo y sistema de humidificación por vapor
  • BINDER Multi Management Software APT-COM™ Basic Edition
  • Sistema de autodiagnóstico con alarma óptica y acústica
  • Controlador intuitivo con pantalla táctil y programación a intervalos y en tiempo real
  • Registro interno de datos, valores de medición en formato abierto, seleccionables a través de USB
  • Puerto de acceso con tapón de silicona de 50 mm, izquierda
  • Dispositivo de seguridad de temperatura con ajuste independiente de clase 2 (DIN 12880) y alarma óptica
  • 4 ruedas (2 con freno de estacionamiento)
  • Interfaz de ordenador: Ethernet
  • Toma de enchufe de 230 V en el mando derecho
  • Función de rampa ajustable
  • Grabador de gráficos integrado
  • Reloj a tiempo real
  • Calentamiento de la puerta
  • Mensaje de alarma en caso de escasez de agua en el depósito de agua fresca
  • 1 rejilla de acero inoxidable
  • Seguro contra roturas de mangueras, incluye alimentación y drenaje de agua hasta 1 m de altura
  • Interior de acero inoxidable
  • Refrigerante sin CFC R-404A
  • Refrigeración mediante máquina de refrigeración por compresión
Especificaciones
Especificaciones
TFT Touch
50 Hz
-40°C to +180°C
400 V