Learn More
Ansell™ Guantes de nitrilo verde TouchNTuff™ Serie 93-300
Cumplen con ASTM D 3577, Tipo II. Los guantes de nitrilo verde Ansell™ TouchNTuff™ Serie 93-300 son ideales para su uso en fabricación de componentes electrónicos y semiconductores, y para pruebas de laboratorio.
Marca: Ansell™ 93300080
423.48 EUR hasta el 2024-04-30
Use el código promocional "21673" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 3.00000kg
Descripción
- En comparación con cualquier otro guante de nitrilo de un solo uso, ofrecen la máxima protección frente a una amplia variedad de productos químicos
- Proporcionan al usuario un alto grado de comodidad y mayor protección en el antebrazo (puño más largo)
- Hechos de nitrilo, ofrecen tres veces la resistencia a las perforaciones de los guantes de látex estándar
- El guante no contiene proteínas de látex de caucho natural, por lo que es plenamente apto para los usuarios sensibles al látex (alergias de tipo l)
- Adecuados para entornos de sala limpia de clase ISO 5 o superior
Especificaciones
Nitrilo | |
Nitrilo | |
Sí | |
Medio | |
0,12mm | |
Para la mezcla de líquidos, procesos de filtrado, operaciones inyectables de vacunas, etc. | |
Salpicaduras y alta resistencia a perforaciones |
Normas de CATEGORÍA III EN 374, EN 421, ASTM D 3577, Tipo II | |
Nitrilo | |
Guantes | |
93-300 | |
Puntas de los dedos texturizadas | |
240 par | |
93-300 |