Learn More
Ansell Guantes de nitrilo desechables azules TouchNTuff™ 93-163
27.20 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21912" para aplicar la oferta.
25.84 EUR hasta el 2024-04-30
Use el código promocional "21673" para aplicar la oferta.
Use el código promocional "21912" para aplicar la oferta.
25.84 EUR hasta el 2024-04-30
Use el código promocional "21673" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Tamaño:
10,5/11
6,5/7
7,5/8
8,5/9
9,5/10
Descripción
- Guantes de un solo uso
- Formulación de nitrilo para reducir la fatiga de las manos
- Fácil de colocar
- Acabado texturizado, ligero y resistente
- Buena resistencia a la punción
- Flexibilidad y comodidad para una excelente destreza
- Puño con reborde para facilitar la colocación y ofrecer buena resistencia a roturas
- Ambidiestro
Aplicaciones:
- Manipulación de productos químicos
- Fabricado de vidrio
- Manipulación de citostáticos
- Manipulación de piezas complejas
- Análisis de laboratorio.
- Montaje ligero de piezas con revestimiento de aceite.
- Tareas ligeras de montaje.
- Talleres de aerosoles y pintura.
- Productos farmacéuticos
- Sector de la impresión
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | EN 420:2003 + A1:2009 y EN 374:2003 |
Color | Azul |
Desechables | Single-use |
Acabado exterior | Con textura |
Material | Nitrilo |
En polvo | sin polvo |
Tipo de producto | Guantes de nitrilo |
Tamaño | 8,5/9 |
Grosor (métrico) | 0,17mm |
Estilo de puño de los guantes | Con reborde enrollado |