Learn More
Ansell Guantes de nitrilo desechables azules TouchNTuff™ 93-163
Catalog Number 15542505
28.05 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21912" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Tamaño:
10,5/11
6,5/7
7,5/8
8,5/9
9,5/10
Resistencia probada a salpicaduras de productos químicos peligrosos. Los guantes de nitrilo desechables azules Ansell Edmont™ TouchNTuff™ de la serie 93-163 son flexibles y cómodos y ofrecen una mejor destreza.
  • Guantes de un solo uso
  • Formulación de nitrilo para reducir la fatiga de las manos
  • Fácil de colocar
  • Acabado texturizado, ligero y resistente
  • Buena resistencia a la punción
  • Flexibilidad y comodidad para una excelente destreza
  • Puño con reborde para facilitar la colocación y ofrecer buena resistencia a roturas
  • Ambidiestro
Aplicaciones:
  • Manipulación de productos químicos
  • Fabricado de vidrio
  • Manipulación de citostáticos
  • Manipulación de piezas complejas
  • Análisis de laboratorio.
  • Montaje ligero de piezas con revestimiento de aceite.
  • Tareas ligeras de montaje.
  • Talleres de aerosoles y pintura.
  • Productos farmacéuticos
  • Sector de la impresión
Certificaciones/conformidad EN 420:2003 + A1:2009 y EN 374:2003
Color Azul
Desechables Single-use
Acabado exterior Con textura
Material Nitrilo
En polvo sin polvo
Tipo de producto Guantes de nitrilo
Tamaño 7,5/8
Grosor (métrico) 0,17mm
Estilo de puño de los guantes Con reborde enrollado
Tipo de empaquetado 50 guantes en un caja, 10 cajas en una caja de cartón
Serie 93-163
Longitud (métrico) 355 mm