Learn More
Ansell Edmont™ Guantes de látex de caucho natural TouchNTuff™ serie 69-210
Con talco para facilitar la colocación y mejorar la absorción de humedad. Los guantes de látex de caucho natural Ansell Edmont™ TouchNTuff™ serie 69-210 ofrecen una sensibilidad táctil superior para tareas delicadas
Marca:  Ansell Edmont™ 69210100
12.40 EUR hasta el 2019-06-30
Use el código promocional "13584" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.78000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15316967
Cantidad Precio
1 13.05€ / paquete de 100
10 11.44€ / paquete de 100
Stock Remoto 2
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Combined safety and comfort for delicate handling.
  • Ambidextrous, same glove fits both hands
  • Convenient and economical - stocks can be kept to a minimum
  • Flexible and comfortable to wear - cooler than vinyl, with superior finger flexibility and grip
  • Available in both powdered (69-210) and powder-free (69-318) versions
Especificaciones
Especificaciones
Látex de caucho natural
Extra grande
Grosor de la palma de 0.10 mm
Natural
No
69-21
100/caja
Videos