Learn More
Papel de carbono Toray, tratado con PTFE, TGP-H-60, 19 x 19 cm, Thermo Scientific Chemicals
Se utiliza como capa de difusión de gas en aplicaciones de celdas de combustible. Es adecuado para su uso como capa de refuerzo de catalizador.
Marca:  Thermo Scientific Alfa Aesar 045365.KS
112.00 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : CAS : 7782-42-5 Peso : 0.01000kg
Código de producto. 15462227
  • 168.00€ / cada uno
En stock
para ver el stock
Descripción
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Toray Carbon Paper
Envasado al vacío
MFCD00133992 MFCD00144065 MFCD00146977 MFCD00211867 MFCD06411993 MFCD07370731
graphite, activated charcoal, norit, mineral, carbon-12, carbono, graphene, acticarbone, anthrasorb, carbosieve
OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
carbón
5462310
7782-42-5
C
1 Ea.
Insoluble in water.
[C]
12.01
CHEBI:27594
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS Documentos