Learn More
Topoisomerase II alpha Mouse, Clone: TOP2A/1361, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca:  EnquireBio 7153-MSM1-P0
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15930998
  • 199.00€ / 20 microgramos
Fecha estimada de envío
25-03-2020
Añadir a la cesta
Especificaciones
Especificaciones
Topoisomerase II alpha
Nuclear
200μg/mL
10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% Azide
TOP2A
Recombinant human Topoisomerase II alpha fragment (aa1352-1493)
170kDa
Protein A/G Purified
RUO
Primary
7153
Immunohistochemistry
TOP2A/1361
Unconjugated
XP_011523467
Mouse
IgG2b kappa
HeLa cells or Tonsil
20 μg
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C.