Learn More
BINDER™ Top Access Port 80 to 125 mm
BINDER™ Top Access Port is an accessory for use on the top of a variety of chambers and incubators.
Marca:  BINDER™ 8012-1536
Detalles adicionales : Peso : 0.30000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15932992
  • 754.00€ / cada uno
Consúltenos : 902 239 303 
Añadir a la cesta
Description
Description
  • For use on top
  • Includes silicone plug
  • For use with a wide range of BINDER™ incubators and chambers
Spécification
Spécification
Puerto de acceso con tapón de silicona - 80 mm, arriba
80 mm
Equipos BINDER Series MK
Silicone plug
Vidéos
Documents