Learn More
Toluene, Extra Dry, for Synthesis, Fisher Chemical
Marca:  Fisher Chemical T/2302/PB15
Detalles adicionales : CAS : 108-88-3 Peso : 0.86700kg Transport : UN number : 1294 Chem class : 3 Pack group : II
Cantidad. 1L
Envase Plastic Coated Glass bottle
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10030500
  • 55.10€ / 1 litro
En stock 2
Añadir a la cesta
Especificaciones
108-88-3
92.141
YXFVVABEGXRONW-UHFFFAOYSA-N
CHEBI:17578
C7H8
8512
1140
Especificaciones
108-88-3
8512
CC1=CC=CC=C1
92.141
CHEBI:17578
Liquid
29mbar at 20°C
0.6 mPaS at 20°C
Colorless
1L
C7H8
YXFVVABEGXRONW-UHFFFAOYSA-N
toluene
1140
92.14g/mol
Plastic Coated Glass bottle
3.1
111°C
-95°C
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
  • Toluene
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad por aspiración Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H361d-Se sospecha que daña al feto.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P331-NO provocar el vómito.
SDS