Learn More
Tolueno d8, para RMN, + 99 % del átomo D, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-200932
Click to view available options
Cantidad:
10 ml
25mL.
Envase:
Frasco de vidrio
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
2037-26-5
C7H8
100.19
MFCD00044638
YXFVVABEGXRONW-JGUCLWPXSA-N
toluene-d8, 2h8 toluene, perdeuteriotoluene, benzene-d5, methyl-d3, perdeuterotoluene, benzene-d5-, methyl-d3, 1,2,3,4,5-pentadeuterio-6-trideuteriomethyl benzene, toluene d8, toluene-d8, 99 atom % d, toluene-d8, 99.6 atom % d
74861
1,2,3,4,5-pentadeuterio-6(trideuteriometilo)benceno
CC1=CC=CC=C1
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
2037-26-5
C7H8
100.19
MFCD00044638
YXFVVABEGXRONW-JGUCLWPXSA-N
toluene-d8, 2h8 toluene, perdeuteriotoluene, benzene-d5, methyl-d3, perdeuterotoluene, benzene-d5-, methyl-d3, 1,2,3,4,5-pentadeuterio-6-trideuteriomethyl benzene, toluene d8, toluene-d8, 99 atom % d, toluene-d8, 99.6 atom % d
74861
1,2,3,4,5-pentadeuterio-6(trideuteriometilo)benceno
CC1=CC=CC=C1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Para NMR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Toluene-d8
Forma física Líquido
Color Incolora
Nombre de nota 99+ atom % D
Densidad 0.9400g/mL
Deuterio (D) 99,0% mín
Temperatura de inflamación 4°C
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.494
Cantidad 10 ml
Punto de fusión -84.0°C
Punto de ebullición 110.0°C
Fórmula lineal C6D5CD3
Beilstein 05, IV, 797
Formula Weight (peso de la fórmula) 100.21
Grado NMR
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Toluene-d8
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad por aspiración Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H361d-Se sospecha que daña al feto.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P331-NO provocar el vómito.