Learn More
Invitrogen™ Human TOCA-1 Synthetic Peptide
Synthetic Peptide
Marca:  Invitrogen™ PEP0562
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Código de producto. 15308710
  • 130.00€ / 50 microgramos
Fecha estimada de envío: 13-05-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
TOCA-1 Synthetic Peptide, PEP-0562, from Invitrogen.
This peptide corresponds to 15 amino acids near the amino terminus of human TOCA-1.PEP-0562 can be used as a blocking peptide with polyclonal antibody PA5-20445.
Especificaciones
Especificaciones
54874
purified
Human TOCA-1
-20°C
Liquid
Blocking Assay, Control
No
Peptide
RUO - research use only
Human
Q5T0N5
200 μg/mL
Synthetic Peptide
PBS with 0.1% BSA and 0.02% sodium azide; pH 7.2
FNBP1L
0.02% sodium azide
50 μg
PBS