Learn More
Abnova™ TNNI3 (Monkey) ELISA Kit
Marca:  Abnova™ KA2445.1Kit
Detalles adicionales : Peso : 0.02000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16057285
  • 578.00€ / 1 set
Fecha estimada de envío
18-02-2020
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
TNNI3 (Monkey) ELISA Kit is an enzyme immunoassay for the quantitative determination of TNNI3 in monkey serum
Quantification
Especificaciones
Especificaciones
TNNI3 (Monkey) ELISA Kit is for the quantitative measurement of TNNI3 in serum.
Quantification
TNNI3 (Monkey) ELISA Kit
Store Lyophilized Standard at -20°C. Store all other components at 4°C.