missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
TMEM9B Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Especificaciones
Antígeno | TMEM9B |
---|---|
Concentración | 0.39 mg/mL |
Aplicaciones | Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot |
Clasificación | Polyclonal |
Conjugado | Unconjugated |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16822815
|
Proteintech
24331-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20 microlitros |
Fecha estimada de envío: 09-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16812815
|
Proteintech
24331-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150 microlitros |
Fecha estimada de envío: 09-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
TMEM9B, also termed as Transmembrane protein 9B encodes a 198 amino-acid protein that contains an N-terminal signal peptide, a single transmembrane region, three potential N-glycosylation sites, and three conserved cys-rich domains in the N-terminus. There is a dimer form of TMEM9B protein. TMEM9B mRNA is expressed in a wide range of tissues and cells. TMEM9B is a lysosomal transmembrane protein that regulates the activity of inflammatory signaling pathways.Especificaciones
TMEM9B | |
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human, Mouse, Rat | |
Q9JJR8, Q9NQ34 | |
293415, 56674, 56786 | |
TMEM9B Fusion Protein Ag19383 | |
Primary | |
-20°C | |
TMEM9B |
0.39 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
C11orf15, TMEM9 domain family, member B, TMEM9B, Transmembrane protein 9B | |
TMEM9B | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |