Learn More
Invitrogen™ Human TMEM70 Synthetic Peptide
Synthetic Peptide
Marca:  Invitrogen™ PEP1029
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Código de producto. 15265029
  • 130.00€ / 50 microgramos
Fecha estimada de envío: 23-04-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
TMEM70 Synthetic Peptide, PEP-1029, from Invitrogen.
This peptide corresponds to 14 amino acids near the center of human TMEM70.PEP-1029 can be used as a blocking peptide with polyclonal antibody PA5-20915.
Especificaciones
Especificaciones
54968
purified
Human TMEM70
-20°C
Liquid
Blocking Assay, Control
No
Peptide
RUO - research use only
Human
Q9BUB7
200 μg/mL
Synthetic Peptide
PBS with 0.1% BSA and 0.02% sodium azide; pH 7.2
TMEM70
0.02% sodium azide
50 μg
PBS