missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TMEM213 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech

Rabbit Polyclonal Antibody

Marca:  Proteintech 24927-1-AP-150UL

Detalles adicionales : Peso : 0.00010kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 16813445

  • 319.00€ / 150 microlitros

Envío estimado: 21-10-2021

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.


Descripción

Descripción

Especificaciones

Especificaciones

TMEM213
0.48 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
A2RRL7
TMEM213, transmembrane protein 213
Rabbit
IgG
150 μL
-20°C
Primary
155006
Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
TMEM213
Liquid
TMEM213
TMEM213 Fusion Protein Ag21572
Antigen Affinity Chromatography
RUO
Antibody
Polyclonal
Human
Videos
SDS
Documentos
Certificados