Learn More
Thermo Scientific™ Ultracongeladores de la serie TLE
Los nuevos ultracongeladores de la serie TLE Thermo Scientific™ cuentan con una interfaz de usuario simplificada con pantalla táctil capacitiva y características avanzadas de seguridad.
Marca:  Thermo Scientific™ TLE60086V
Detalles adicionales : Peso : 322.00000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15758587
  • 16110.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío
26-07-2019
Añadir a la cesta
Especificaciones
Especificaciones
111 kg
Ultracongeladores de la serie TLE, capacidad para 600 cajas, 230 V, 50 Hz
95.5 cm
Europeo
Ultracongelador vertical
230 V, 50 Hz
322 kg
Thermo Scientific
71.9 cm
198.1 cm
50 Hz
Espuma expandida con agua (conforme con legislación europea de gases fluorados)
3
60,000 x 2mL
Manual
100.6 cm
CE, ENERGY STAR
816L
71.9 × 87.3 × 130.1 cm (28.3 × 34.4 × 51.2 pulg)
De - 50 °C a - 86 °C
230V
Compatibilidad con Smart-Vue
La garantía varía según el país, póngase en contacto con nosotros para obtener más información
6.1/10
Pantalla táctil LCD
130.1 cm
600 cajas de 2 pulg
R290 en primera etapa, R170 con mezcla de R290 en segunda etapa (conforme con legislación europea de gases fluorados)
372 kg
87.3 cm
1 exterior, 4 interiores
Thermo Scientific™ DeviceLink™ (Networks: WPA2-PSK, WPA-PSK, WEP, WPA2-EAP-PEAP, WPA-EAP-PEAP)
Videos
Ver productos accesorios