Learn More
SI Analytics™ Tituladores automáticos TitroLine™ 5000
Easily obtain precise and quick results without the need for training or knowledge of automatic titration. SI Analytics™ TitroLine™ 5000 Automatic Titrator is the first choice if you are looking for an easy to use automatic titrator for any application.
Marca: SI Analytics™ 285225790
Detalles adicionales : Peso : 7.00000kg
Includes:
Descripción
- Entrada de medición de pH/mV de alta resolución para electrodos de pH, ORP, plata y otros mV
- Entrada de pH/mV con toma de electrodo de acuerdo con DIN 19 262 o adicional con inserto de toma BNC (Z 860)
- Entrada de medición de temperatura Pt 1000y NTC 30 (2 tomas de 4 mm) para la compensación automática de temperatura
- Métodos estándar preinstalados para FOS/TAC, alcalinidad, acidez total en bebidas, cloruro
- Unidad que funciona con las teclas del propio dispositivo, el controlador TZ 3880 y un teclado para PC opcional (USB)
- Pantalla TFT con capacidad para gráficos
- Valoración lineal y dinámica a puntos de equivalencia
- Valoración en puntos finales de pH y mV
- Conexión del agitador: Fuente de alimentación TM 50 directamente a través de la bureta de pistón
- Entrada de medición de pH/mV de alta resolución para electrodos de pH, ORP, plata y otros mV
- La misma función de dosificación y valoración manual que la bureta de pistón de Titronic™ 300
- Aplicaciones típicas:
- Valor de pH, alcalinidad (valor p+m)
- FOS/TAC
- Nitrógeno total Kjeldahl
- Índice de permanganato y DQO
- Cloruro en aguas residuales
Certifications
Con marcado CE: CEM: 2004/108/EG; seguridad EG- Directive 2006/95
Compliance
ISO 8655, parte 6
Especificaciones
ISO 8655, parte 6, Marca CE: CEM: 2004/108/EG; seguridad EG- Directive 2006/95 | |
Valorador automático | |
Valoradores automáticos | |
Unidad básica con electrodo de pH y conjunto de tampones, con unidad dosificadora montada lista para su uso de 50 ml, controlador manual, pinza de valoración, varilla de soporte, agitador magnético TM 50 y fuente de alimentación 100-240 V | |
Resolución de pantalla: De 0,005 a 0,025 ml; resolución de bureta: 8000 | |
13,5 cm | |
De 100 a 240 V; 50/60 Hz, entrada de potencia 30 VA | |
50/60 Hz |
1 x USB-A y 1 x USB-B, 2 x RS-232-C | |
TFT con capacidad para gráficos | |
Determinación del cloruro en aguas residuales, índice de permanganato y DQO, nitrógeno Kjeldhal total, FOS/TAC, valor de pH, alcalinidad | |
TL 5000/50 M2 | |
De 10 °C a 40 °C | |
20,5 cm | |
De 100 a 240 v |