Learn More
Alfa Aesar™ Titanium slug, 6.35mm (0.25 in.) dia. x 6.35mm (0.25 in.) length, 99.98% (metals basis)
Marca:  Alfa Aesar™ 042388.QJ
Detalles adicionales : CAS : 7440-32-6 Peso : 0.01000kg
Cantidad. 5 slug
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11374518
  • 20.10€ / paquete de 5
En stock 1
Añadir a la cesta
Especificación
7440-32-6
47.867
RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N
23963
titanium
Ti
MFCD00011264
oremet, alloy, cp, vt1, c.p., contimet 30, jistp28, titanium-125, ii hydride, titan vt 1-1
CHEBI:33341
[Ti]
Especificación
Titanium slug
5 slug
7440-32-6
Ti
oremet, alloy, cp, vt1, c.p., contimet 30, jistp28, titanium-125, ii hydride, titan vt 1-1
Odorless
titanium
23963
Slug
≈0.9g/slug
6.35mm (0.25 in.) dia. x 6.35mm (0.25 in.) length
(metals basis)
MFCD00011264
RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N
[Ti]
47.867
CHEBI:33341
99.98%