Learn More
Alfa Aesar™ Titanium powder, spherical, -150 mesh, 99.9% (metals basis)
Marca:  Alfa Aesar™ 041545.14
Detalles adicionales : CAS : 7440-32-6 Peso : 0.02500kg Transport : UN number : 2546 Chem class : 4.2 Pack group : II
Cantidad. 25g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11374298
  • 37.70€ / 25 g
Stock EU 40
Añadir a la cesta
Especificaciones
7440-32-6
47.867
RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N
23963
titanium
Ti
MFCD00011264
oremet, alloy, cp, vt1, c.p., contimet 30, jistp28, titanium-125, ii hydride, titan vt 1-1
CHEBI:33341
[Ti]
Especificaciones
Titanium powder
7440-32-6
Ti
UN2546
oremet, alloy, cp, vt1, c.p., contimet 30, jistp28, titanium-125, ii hydride, titan vt 1-1
[Ti]
Odorless
23963
Sperical Powder
25g
(metals basis)
MFCD00011264
−150 Mesh
RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N
titanium
47.867
CHEBI:33341
99.9%