Learn More
Titanium Powder, <20 micron, 0.93, Alfa Aesar™
Marca:  Alfa Aesar 000681.36
Detalles adicionales : CAS : 7440-32-6 Peso : 0.50000kg Transport : UN number : 1352 Chem class : 4.1 Pack group : II
Cantidad. 500g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11316627
  • 1412.00€ / 500 g
Stock EU 1
Añadir a la cesta
Especificaciones
7440-32-6
47.867
RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N
23963
titanium
Ti
MFCD00011264
oremet, alloy, cp, vt1, c.p., contimet 30, jistp28, titanium-125, ii hydride, titan vt 1-1
CHEBI:33341
[Ti]
Especificaciones
Titanium
7440-32-6
93%
MFCD00011264
RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N
titanium
47.867
CHEBI:33341
Gray
500g
Dark Gray powder
Ti
oremet, alloy, cp, vt1, c.p., contimet 30, jistp28, titanium-125, ii hydride, titan vt 1-1
[Ti]
Odorless
23963
Powder
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
  • Titanium powder
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Sólido inflamable Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H228-Sólido inflamable.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
  • P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
  • P370+P378-En caso de incendio: Utilizarpolvo especial paraincendios de metales para la extinción.
SDS