Learn More
Alfa Aesar™ Titanium oxide, 99.9% (metals basis)
For vacuum deposition
Marca:  Alfa Aesar™ 041635.18
Detalles adicionales : CAS : 12065-65-5 Peso : 0.05000kg
Cantidad. 50g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11308778
  • 394.00€ / 50 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 18-03-2019
Añadir a la cesta
Especificación
12065-65-5
MFCD00210650
Trititanium pentoxide
Especificación
Titanium oxide
12065-65-5
Ti3O5
Trititanium pentoxide
99.9%
Black
50g
Pellets, ≈8 to 9mm dia. x 7 to 9mm thick
(metals basis)
MFCD00210650
Pellet
4.20g/mL
1800°C