Learn More
terc-Butóxido de titanio(IV), 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-200653
50.20 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
3087-39-6
C16H36O4Ti
340.33
MFCD00040554
GRWPYGBKJYICOO-UHFFFAOYSA-N
unii-px6yr1s99s, px6yr1s99s, titanium iv tert-butoxide, titanium tetra-tert-butoxide, titanium tert-butoxide, titanum tetra t-butoxide, tetra-tert-butoxytitanium iv, titanium 4+ 2-methylpropan-2-olate
6451515
[Ti+4].CC(C)(C)[O-].CC(C)(C)[O-].CC(C)(C)[O-].CC(C)(C)[O-]
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
3087-39-6
C16H36O4Ti
340.33
MFCD00040554
GRWPYGBKJYICOO-UHFFFAOYSA-N
unii-px6yr1s99s, px6yr1s99s, titanium iv tert-butoxide, titanium tetra-tert-butoxide, titanium tert-butoxide, titanum tetra t-butoxide, tetra-tert-butoxytitanium iv, titanium 4+ 2-methylpropan-2-olate
6451515
[Ti+4].CC(C)(C)[O-].CC(C)(C)[O-].CC(C)(C)[O-].CC(C)(C)[O-]
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Ácido de Lewis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Titanium(IV) tert-butoxide
Color Incolora
Densidad 0.8893g/mL
Punto de ebullición 160.0°C to 165.0°C (15.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 47°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal Ti[OC(CH3)3]4
Cantidad 5 g
Beilstein 01, IV, 1613
Gravedad específica 0.8893
Nombre IUPAC titanio(4+) tetrakis (2-metilpropan-2-Olate)
Formula Weight (peso de la fórmula) 340.33
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Titanium(IV)tert-butoxide
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.