missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Alfa Aesar™ Titanium(IV) oxide, naturally occurring mineral, grains, approximately 0.06-0.19 in.

For grain mounts, XRD and microprobe standards, identification of unknown minerals

Marca:  Alfa Aesar™ 042648.03

Detalles adicionales : CAS : 13463-67-7 Peso : 0.00100kg

Cantidad. 1g

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 11375367

  • 23.80€ / 1 g


Fecha de envío estimada
del proveedor 25-03-2019
Añadir a la cesta

Especificación

Identificadores de productos químicos

13463-67-7
79.865
GWEVSGVZZGPLCZ-UHFFFAOYSA-N
26042
dioxotitanium
O2Ti
MFCD00011269
titanium dioxide, titania, titanium iv oxide, rutile, anatase, brookite, titanium white, flamenco, hombitan, titafrance
CHEBI:32234
O=[Ti]=O

Especificación

Titanium (IV) oxide
13463-67-7
MFCD00011269
GWEVSGVZZGPLCZ-UHFFFAOYSA-N
dioxotitanium
26042
79.9
4.26g/mL
2.61
White
1g
Naturally occurring mineral, grains, approximately 0.06 to 0.19 in.
O2Ti
titanium dioxide, titania, titanium iv oxide, rutile, anatase, brookite, titanium white, flamenco, hombitan, titafrance
O=[Ti]=O
79.865
CHEBI:32234
Grains
Odorless
2500°C to 3000°C
1830°C to 1850°C
Videos
SDS