Learn More
Titanium(IV) oxide, 98.0-100.5% TiO2, ACROS Organics™
Marca:  Acros Organics 277370100
Detalles adicionales : CAS : 13463-67-7 Peso : 10.05000kg
Cantidad. 10kg
Envase Plastic drum
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10207033
  • 236.70€ / 10 Kg
Stock EU 9
Añadir a la cesta
Especificaciones
13463-67-7
79.865
GWEVSGVZZGPLCZ-UHFFFAOYSA-N
26042
dioxotitanium
O2Ti
MFCD00011269
titanium dioxide, titania, titanium iv oxide, rutile, anatase, brookite, titanium white, flamenco, hombitan, titafrance
CHEBI:32234
O=[Ti]=O
Especificaciones
Titanium(IV) oxide
acid-/alkalimetric reacting substances:Passes Test
TiO2
MFCD00011269
titanium dioxide, titania, titanium iv oxide, rutile, anatase, brookite, titanium white, flamenco, hombitan, titafrance
GWEVSGVZZGPLCZ-UHFFFAOYSA-N
dioxotitanium
79.865
CHEBI:32234
Powder
4.2300g/mL
200ppm max.
Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in hot concentrated h2so4 and hf
0.5% max.
White
10kg
13463-67-7
O2Ti
100ppm max.
15, 9628
5ppm max.
O=[Ti]=O
Passes Test
26042
79.88
98.0 to 100.5% (TiO2)
20ppm max.
Plastic drum
4.23
2900.0°C
1855.0°C
Videos
SDS Documentos