Learn More
Isopropóxido de titanio(IV), +97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 15452957
134.00 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
10 g
100 g
500 g
4 x 500 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
546-68-9
C12H28O4Ti
284.219
MFCD00008871
VXUYXOFXAQZZMF-UHFFFAOYSA-N
titanium tetraisopropanolate, titanium iv isopropoxide, tetraisopropyl orthotitanate, titanium isopropoxide, titanium tetraisopropylate, titanium isopropylate, ti isopropylate, tetraisopropoxytitanium iv, isopropyl orthotitanate, tetraisopropyl titanate
11026
propan-2-olato;titanio(4+)
CC(C)[O-].CC(C)[O-].CC(C)[O-].CC(C)[O-].[Ti+4]
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
546-68-9
C12H28O4Ti
284.219
MFCD00008871
VXUYXOFXAQZZMF-UHFFFAOYSA-N
titanium tetraisopropanolate, titanium iv isopropoxide, tetraisopropyl orthotitanate, titanium isopropoxide, titanium tetraisopropylate, titanium isopropylate, ti isopropylate, tetraisopropoxytitanium iv, isopropyl orthotitanate, tetraisopropyl titanate
11026
propan-2-olato;titanio(4+)
CC(C)[O-].CC(C)[O-].CC(C)[O-].CC(C)[O-].[Ti+4]
Cataliza la apertura regioselectiva de anillo de 2,3 alcoholes epoxi y ácidos
Catalyzes the regio selective ring opening of 2,3 epoxy alcohols and acids.Titanium(IV) isopropoxide is used as a precursor for the preparation of titanium and barium-strontium-titanate thin films. It is useful to make porous titanosilicates and potential ion-exchange materials for cleanup of radioactive wastes. It is an active component of sharpless epoxidation as well as involved in the synthesis of chiral epoxides. In Kulinkovich reaction, it is involved as a catalyst in the preparation of cyclopropanes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Punto de ebullición 232°C
Nombre del producto químico o material Titanium (IV) isopropoxide
Punto de fusión 16°C to 20°C
Color De incoloro a amarillo
Forma física Líquido
Cantidad 4 x 500 g
Fórmula lineal Ti[OCH(CH3)2]4
Número UN UN2413
Beilstein 3679474
Temperatura de inflamación 46°C (115°F)
Índice Merck 14,9480
Información de solubilidad Soluble in anhydrous ethanol, ether, benzene and chloroform; Decomposes in water
Formula Weight (peso de la fórmula) 284.23
Porcentaje de pureza ≥97%
Índice de refracción 1.464
Sensibilidad Moisture sensitive
Densidad 0.955 g/mL