Learn More
Etóxido de titanio (IV), 33-35 % TiO2, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4510239
47.80 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
1 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
3087-36-3
C8H20O4Ti
228.15
JMXKSZRRTHPKDL-UHFFFAOYSA-N
titanium iv ethoxide, ethyl titanate, titanium tetraethoxide, titanium ethoxide, tetraethyl titanate, titanium iv ethanolate, titanium 4+ tetraethanolate, titanium 4+ ethanolate
76524
etanolato; titanio (4+)
CC[O-].CC[O-].CC[O-].CC[O-].[Ti+4]
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
3087-36-3
C8H20O4Ti
228.15
JMXKSZRRTHPKDL-UHFFFAOYSA-N
titanium iv ethoxide, ethyl titanate, titanium tetraethoxide, titanium ethoxide, tetraethyl titanate, titanium iv ethanolate, titanium 4+ tetraethanolate, titanium 4+ ethanolate
76524
etanolato; titanio (4+)
CC[O-].CC[O-].CC[O-].CC[O-].[Ti+4]
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Ácido de Lewis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Titanium(IV) ethoxide
Punto de fusión -40.0°C
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.0900g/mL
Punto de ebullición 150.0°C to 152.0°C (10.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 33°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal Ti(OC2H5)4
Índice de refracción 1.5050 to 1.5070
Cantidad 50 g
Beilstein 01,III,1338
Gravedad específica 1.09
Información de solubilidad Solubility in water: hydrolysis.
Viscosidad 60-80 mPa.s (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 228.15
Porcentaje de pureza 33-35% TiO2
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Titanium(IV) ethoxide
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.