Learn More
Titanium(IV) bromide, 98%, Alfa Aesar™
Marca:  Alfa Aesar 039592.18
Detalles adicionales : CAS : 7789-68-6 Peso : 0.05000kg Transport : UN number : 3260 Chem class : 8 Pack group : II
Cantidad. 50g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11374507
  • 235.00€ / 50 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 21-02-2019
Añadir a la cesta
Especificación
7789-68-6
TiBr4
MFCD00011265
Especificación
7789-68-6
TiBr4
367.54
Acrid
50g
98%
MFCD00011265
Crystalline
Orange