Learn More
Óxido de titanio(III), 99,8 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11374889
452.02 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
1344-54-3
O3Ti2
143.731
MFCD00036278
GQUJEMVIKWQAEH-UHFFFAOYSA-N
titanium iii oxide, oxo oxotitaniooxy titanium, oxo-oxotitaniooxy titanium, titanium sesquioxide, titatnum iii oxide, ti2o3 nanoparticle, ti2o3, titanium oxide ti2o3, titanium iii oxide nanoparticle, titanium iii oxide trace metals basis 50g
123111
oxo(oxotitaniooxi)titanio
O=[Ti]O[Ti]=O
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
1344-54-3
O3Ti2
143.731
MFCD00036278
GQUJEMVIKWQAEH-UHFFFAOYSA-N
titanium iii oxide, oxo oxotitaniooxy titanium, oxo-oxotitaniooxy titanium, titanium sesquioxide, titatnum iii oxide, ti2o3 nanoparticle, ti2o3, titanium oxide ti2o3, titanium iii oxide nanoparticle, titanium iii oxide trace metals basis 50g
123111
oxo(oxotitaniooxi)titanio
O=[Ti]O[Ti]=O
Titanium(III) oxide is used to study the bioacceptability of medical implant surfaces.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Titanium (III) oxide
Punto de fusión 2130°C (decomposition)
Forma física Polvo de malla -325
Cantidad 250 g
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 143.8
Porcentaje de pureza 99.8%
Olor Odorless
Densidad 4.6 g/mL