Learn More
Cloruro de titanio(III), solución al 20 % p/v en 2 N de ácido clorhídrico, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Marca: Thermo Scientific Acros 429151000
Detalles adicionales : CAS : 7705-07-9 Peso : 0.12200kg Transport : UN number : 3264 Chem class : 8 Pack group : II
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Titanium(III) chloride | |
Morado | |
100 mL | |
TiCl3 | |
15, 9637 | |
Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol, practically insoluble in ether | |
[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Ti+3] | |
154.22 | |
∼20% (TiCl3) (exact strength stated on certificate of analysis) | |
1.2000g/mL |
7705-07-9,7647-01-0,7732-18-5 | |
Líquido | |
Cl3Ti | |
MFCD00011266 | |
Titanous chloride | |
YONPGGFAJWQGJC-UHFFFAOYSA-K | |
titanium(3+) trichloride | |
154.26 | |
Frasco de vidrio AcroSeal™ |
Seguridad y manipulación
- Titanium(III) chloride, 20% w/v solution in 2N Hydrochloric acid
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
Indicaciones de peligro
- H290-Puede ser corrosivo para los metales.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: Titanium trichloride, Hydrochloric acid,Phosphoric acid
RUO - Para uso exclusivo en investigación