Learn More
Titanium(II) hydride, 99% (metals basis), Alfa Aesar™
Marca:  Alfa Aesar 012857.D3
Detalles adicionales : CAS : 7704-98-5 Peso : 2.00000kg Transport : UN number : 1871 Chem class : 4.1 Pack group : II
Cantidad. 2 x 1kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11317597
  • 1509.00€ / 2 Kg
Fecha de envío estimada
del proveedor 13-06-2019
Añadir a la cesta
Especificaciones
7704-98-5
H2Ti
MFCD00151301
Especificaciones
Titanium(II) hydride
99% (metals basis)
MFCD00151301
-325 Mesh Powder
2 x 1kg
7704-98-5
H2Ti
49.92
3.9g/mL