Learn More
Alfa Aesar™ Titanium foil, 0.74mm (0.029 in.) thick, annealed, 99.4+% (metals basis)
149.00€ - 448.00€
CAS 7440-32-6
Fórmula molecular Ti
Molecular Weight (g/mol) 47.867
Número MDL MFCD00011264
InChI Key RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo oremet, alloy, cp, vt1, c.p., contimet 30, jistp28, titanium-125, ii hydride, titan vt 1-1
PubChem CID 23963
ChEBI CHEBI:33341
IUPAC Name titanium
SMILES [Ti]
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad. Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad. Precio Cantidad y disponibilidad  
15435895 SDS Ver documentos Alfa Aesar™
000029.GX
200 x 300mm 149.00€
cada uno Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Stock EU 1
Añadir a la cesta
15445895 SDS Ver documentos Alfa Aesar™
000029.ZP
300 x 1000mm 448.00€
cada uno Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Stock EU 2
Añadir a la cesta
Especificaciones
7440-32-6
47.867
RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N
23963
titanium
Ti
MFCD00011264
oremet, alloy, cp, vt1, c.p., contimet 30, jistp28, titanium-125, ii hydride, titan vt 1-1
CHEBI:33341
[Ti]
Especificaciones
200 x 300mm
≈200g/200x300mm
7440-32-6
Ti
oremet, alloy, cp, vt1, c.p., contimet 30, jistp28, titanium-125, ii hydride, titan vt 1-1
[Ti]
Odorless
23963
Foil
Gray
Titanium foil
0.74mm (0.029 in.) thick, Annealed
(metals basis)
MFCD00011264
RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N
titanium
47.867
CHEBI:33341
≥99.4%