Learn More
Lámina de titanio, 0,74 mm de grosor, recocido, +99,4 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 15435895
Click to view available options
Cantidad:
200 x 300 mm
300 x 1000 mm
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
7440-32-6
Ti
47.87
MFCD00011264,MFCD00151301
RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N
oremet, alloy, cp, vt1, c.p., contimet 30, jistp28, titanium-125, ii hydride, titan vt 1-1
23963
CHEBI:33341
titanio
[Ti]
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
7440-32-6
Ti
47.87
MFCD00011264,MFCD00151301
RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N
oremet, alloy, cp, vt1, c.p., contimet 30, jistp28, titanium-125, ii hydride, titan vt 1-1
23963
CHEBI:33341
titanio
[Ti]
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Titanium foil
Color Gris
Nombre de nota 0.74mm (0.029 in.) thick, Annealed
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Cantidad 200 x 300 mm
Porcentaje de pureza ≥99.4%
Olor Odorless
Peso ≈200g/200x300mm
Formulario Papel de aluminio