Learn More
Thermo Scientific™ Filtros de nailon para jeringas Titan3™
Elija estos filtros para obtener la máxima confianza o para aplicaciones de alta concentración de sólidos.
Marca: Thermo Scientific™ 44513-NN
Detalles adicionales : Peso : 0.50000kg
Descripción
Los filtros de jeringa de nailon Thermo Scientific™ Titan3™ disponen de membranas con bajos niveles de sustancias extraíbles y una carcasa, se ha probado su rendimiento para HPLC y están codificados con colores para seleccionar fácilmente la membrana y el tamaño de poro correctos. Una entrada Luer Lock mejorada evita fugas. Un prefiltro de vidrio de 1 mm boro-silicato se suministra con la mayoría de dispositivos de 30 mm, con una presión nominal de 120 psi. Esto es particularmente beneficioso con muestras de sólidos altos que tienen partículas de mayor tamaño. Un anillo interno proporciona más resistencia a la carcasa, lo que evita la fuga y la ruptura. Los filtros de jeringa Titan3 se envasan en recipientes rígidos transparentes y codificados por colores reutilizables.
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días.
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
Especificaciones
Las carcasas de los filtros de jeringa de polipropileno Titan3 cumplen los requisitos de la 21 CFR 177.1520. | |
Verde | |
Sí | |
Nailon | |
No estéril | |
< 35 μL | |
No | |
Titan3 | |
Filtro de jeringa | |
17 mm |
Verde transparente | |
Filtro de jeringa de nailon Titan3 de 0,45 µm, 17 mm, 200/paq. | |
Nailon | |
0,45 μm | |
Filtración de muestras: uso general, la mayoría de las muestras de HPLC | |
Grado médico, resistente a los disolventes, polipropileno virgen | |
115 psi | |
200/paq. | |
17 mm |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.