Learn More
Sampling Systems™ Tip for Unit Dose Sleeve Sampler
Developed for customers requiring accurate unit dose samples in small volumes. Sampling Systems™ Tip for Unit Dose Sleeve Sampler is ideal for use with a wide range of free flowing powders and granules.
Marca:  Sampling Systems™ 1500W-07
Detalles adicionales : Peso : 0.00640kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15839271
  • 94.85€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 18-06-2024
para ver el stock
Add to basket
Description
Description
  • Para el muestreo de polvos y gránulos de pequeño volumen.
  • Construcción de acero inoxidable 316L resistente a productos químicos.
  • Se pueden tomar muestras de diferentes tamaños con el mismo tomamuestras
  • Puntas para su uso con Cámaras de Muestreo de Tipo 1 o Tipo 2
Specifications
Specifications
Punta para Tomamuestras de Manguito de dosis unitaria
0,7 mL
34,5 mm
Acero inoxidable (316L)
6 mm
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
SDS
Documents
Documents
Certificates
Special Offers
Special Offers