Learn More
Sampling Systems™ Tip for PowderThief Sampler 12.5mm Diameter
Extensively used throughout the pharmaceutical, chemical and food industries around the world. Sampling Systems™ Tip for PowderThief Sampler 12.5mm Diameter allow a single sampler to be used to accurately sample a range of different volumes.
Marca:  Sampling Systems™ 1030AT-050
Detalles adicionales : Peso : 0.00160kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15889181
  • 56.35€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 11-07-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Fabricado en acero inoxidable 316 l de alta calidad
  • Una amplia gama de tamaños de muestras
  • Una amplia gama de longitudes de muestras
  • Facilidad de uso:
  • Gama de puntas que permiten que un solo tomamuestras se utilice para muestrear con precisión un rango de volúmenes diferentes
Especificaciones
Especificaciones
Punta
0,5 mL
12,5 mm
Acero inoxidable (316L)
Muestreo de polvo