Learn More
Lovibond™ Medidor portátil resistente al agua Tintometer™ SD 320 Con
Mide conductividad, salinidad, TDS y temperatura. La serie SD 300 está formada por una gama de medidores portátiles resistentes al agua para agua potable, agua de refrigeración y caldera, aguas residuales, agua de piscina y aguas superficiales.
Marca: Lovibond™ 724700
Detalles adicionales : Peso : 1.16500kg
Descripción
- Contiene el instrumento y la célula de conductividad LC 12 (intervalo de medición de 0 a 200 mS/cm), las pilas, el manual y la información sobre la garantía
- Memoria de valores mín./máx.: se guarda el valor medido más alto y más bajo
- Congelación automática y exposición de la medición
- Apagado automático: si no se utiliza, el medidor se apaga automáticamente después de un período seleccionado (de 0 a 120 min. o desactivado)
- Compensación automática de la temperatura
- Medición de la salinidad
- Medición de TDS (sólidos disueltos totales)
- Resistente, resistente al agua (IP 67) diseñado para su uso en el campo
- Interfaz de PC (USB/serie o analógica)
- Detección automática de tampones (SD 300 pH)
- Registrador de datos y función de alarma (mín./máx.)
- Buenas prácticas de laboratorio (funciones GLP)
- Lectura de resultados clara y concisa en pantalla LCD retroiluminada de fácil lectura
- Compensación automática de la temperatura
- Alta resolución
- Celda de conductividad de 4 polos actualizada, insensible a la suciedad, que ofrece la máxima precisión (SD 320 Con)
Especificaciones
± 0,2 °C | |
De - 5,0 °C a + 150 °C | |
IP-67 (carcasa y conexiones) | |
Sí | |
SD 320 Con | |
De 0,005 a 500,0 kOhm/cm | |
De 0 a 5000 mg/l |
Instrumento, pilas, célula de conductividad LC 12, manual | |
Dos pantallas de siete segmentos de 4.5 dígitos (15 mm y 12 mm) | |
37 x 164 x 128 mm | |
± 0,5 % de lectura; ± 0,1 % FS (depende del electrodo) | |
2 pilas AAA (incluida); consumo de energía: < 6,25mA | |
De 0 a + 70 (g de sal/kg de agua | |
Medidor portátil resistente al agua SD 320 Con |