Learn More
Lovibond™ Ampolla de reactivo de fosfato (ortofosfato) 2 Tintometer™, de 0,05 a 5 mg/l
Para su uso con espectrofotómetros, colorímetros y kits de pruebas Lovibond
Marca: Lovibond™ 380480
Detalles adicionales : Peso : 0.30000kg Transport : UN number : 1760 Chem class : 8 Pack group : II
Descripción
- Intervalo: De 0,05 a 5 mg/l
- Parámetro: Ortofosfato
- Método: Cloruro de estaño
- Para su uso con espectrofotómetros, colorímetros y kits de pruebas
- Caja de 30
Especificaciones
Kits de pruebas, colorímetros y espectrofotómetros | |
De 0,05 a 5 mg/l | |
Ampolla de reactivo de fosfato (ortofosfato) 2 |
30 | |
Cloruro de estaño |