Learn More
Lovibond™ Comprimidos de rojo de fenol Tintometer™, paquete de papel de aluminio
Para su uso con espectrofotómetros, colorímetros y kits de pruebas Lovibond. El uso de reactivos en comprimidos garantiza una dosificación exacta de los reactivos, lo que permite realizar titulaciones más precisas que los kits de pruebas de recuento de gotas tradicionales.
Marca: Lovibond™ 511752BT
Detalles adicionales : Peso : 0.30000kg
Descripción
Para su uso con espectrofotómetros, colorímetros y kits de pruebas Lovibond. El uso de reactivos en comprimidos garantiza una dosificación exacta de los reactivos, lo que permite realizar titulaciones más precisas que los kits de pruebas de recuento de gotas tradicionales.
- El nuevo envase en blíster de papel de aluminio añade comodidad a la larga tradición de Lovibond en cuanto a protección lograda en la tecnología de producción de comprimidos.
- Con la nueva tira de blíster, el usuario solo tiene que presionar el comprimido a través de la lámina protectora, directamente en la muestra
- Cada comprimido se encuentra dentro de un molde de papel de aluminio individual, forrado con el más reciente material compuesto de aluminio, que garantiza el rendimiento del producto.
- El tamaño del envase blíster se ha reducido a 91 x 34 mm para mayor comodidad de almacenamiento y envío
- Se añade ‘BT’ al final del código para identificar el nuevo estilo de embalaje
- Sencillo, ahorra tiempo y es práctico
- No hay riesgos de seguridad si los comprimidos se utilizan de acuerdo con las instrucciones suministradas
- Hojas de datos de seguridad disponibles para todos los reactivos
Especificaciones
Reactivos en comprimidos para fotometría | |
Kits de pruebas, colorímetros y espectrofotómetros | |
500 comprimidos | |
Comprimidos de rojo de fenol |