Learn More
Lovibond™ Tintometer™ DPD No. 1 High Calcium Tablets
For use with Lovibond test kits, colorimeters and spectrophotometers. Using tablet reagents guarantees exact reagent dosing, allowing for more precise titrations than traditional drop count test kits
54.70€ - 94.80€
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) | Reactivos en comprimidos para fotometría |
---|---|
Para utilizar con (equipo) | Kits de pruebas, colorímetros y espectrofotómetros |
Tipo | Comprimidos de alto contenido de calcio DPD n.º 1 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15331975
|
Lovibond™
515741BT |
250 comprimidos |
54.70€
paquete de 250 |
Fecha estimada de envío: 21-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15341975
|
Lovibond™
515742BT |
500 comprimidos |
94.80€
paquete de 500 |
Fecha estimada de envío: 21-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
Para su uso con espectrofotómetros, colorímetros y kits de pruebas Lovibond.El uso de reactivos en comprimidos garantiza una dosificación exacta de los reactivos, lo que permite realizar titulaciones más precisas que los kits de pruebas de recuento de gotas tradicionales.
- New aluminum foil blister packaging brings added convenience to the tradition of protection achieved in Lovibond’s long established tablet production technology
- With the new blister strip, the user just pushes the tablet through the protective foil, straight into the sample
- Each tablet is contained within an individually formed foil cup, lined with the latest aluminum composite material, and guaranteeing product performance
- Blister pack has been reduced in size to 91 x 34mm for convenient storage and shipping
- ‘BT’ is added to the end of the code to identify the new style of packaging
- Simple, time-saving and practical
- There are no safety risks if the tablets are used in line with the instructions supplied
- Safety data sheets are available for all reagents
Especificaciones
Reactivos en comprimidos para fotometría | |
Kits de pruebas, colorímetros y espectrofotómetros | |
Comprimidos de alto contenido de calcio DPD n.º 1 |